Learn More
Hofmann Klaus™ Glass Weighing Boats With Stem
Product Code. 10527381
Click to view available options
Capacity (Metric):
3 mL
6 mL
10 mL
Unit Size:
Each
Product Code. 10527381
Brand: Hofmann Klaus™ 24301.08
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Specifications
Bottom Shape Flat
Capacity (Metric) 10 mL
Material Glass
Shape Boat
Type Weighing Boat
For Use With (Application) Ideal for lossless pouring of the sample
Size 3
Length (Metric) 80 mm
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.