Learn More
Glassy carbon rod, 6mm (0.24 in.) dia, type 1, Alfa Aesar™
Widely practiced as an electrode material in electrochemistry, as considerably as for high temperature crucibles and as a part of some prosthetic devices.
Merk:  Alfa Aesar 045004.DJ
Overige gegevens : Gewicht : 0.01000kg
Aantal 50mm
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15402097
  • € 262.00 / 50 mm
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 02-01-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
MFCD00133992
Glassy carbon rod
Tube
Specificatie
Glassy carbon rod
50mm
MFCD00133992
Tube