missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GLI1 Monoclonal Antibody (OTI2B3), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA803803S
This item is not returnable.
View return policy
Description
GLI1 Monoclonal antibody specifically detects GLI1 in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifications
| GLI1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P08151 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 2735 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG2a |
| Western Blot | |
| OTI2B3 | |
| Unconjugated | |
| GLI1 | |
| AV235269; GLI; GLI family zinc finger 1; Gli1; GLI-Kruppel family member GLI1; Glioma-associated oncogene; glioma-associated oncogene 1; glioma-associated oncogene homolog; glioma-associated oncogene homolog 1 (zinc finger protein); oncogene GLI; Zfp5; Zfp-5; zinc finger protein 5; zinc finger protein GLI1 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 755-1106 of human GLI1 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur