Learn More
GLI1 Monoclonal Antibody (OTI2B3), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA803803
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17593053
  • € 540.87 / 100µL
Description
May regulate the transcription of specific genes during normal development. May play a role in craniofacial development and digital development, as well as development of the central nervous system and gastrointestinal tract. Mediates SHH signaling and thus cell proliferation and differentiation.
Specifications
Specifications
GLI1
Monoclonal
Unconjugated
GLI1
GLI
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
2735
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
OTI2B3
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
P08151
GLI1
Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 755-1106 of human GLI1 produced in E.coli.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2a
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.