Learn More
GLI1 Monoclonal Antibody (OTI2B3), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA803803
Description
May regulate the transcription of specific genes during normal development. May play a role in craniofacial development and digital development, as well as development of the central nervous system and gastrointestinal tract. Mediates SHH signaling and thus cell proliferation and differentiation.Specifications
| GLI1 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| GLI1 | |
| GLI | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 2735 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| OTI2B3 | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P08151 | |
| GLI1 | |
| Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 755-1106 of human GLI1 produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG2a |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.