missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GLIPR1L1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Proteintech 20828-1-AP-20UL
This item is not returnable.
View return policy
Description
The function of this protein remains unknown.Specifications
| GLIPR1L1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| GLIPR1L1 | |
| ALKN2972, GLIPR1 like protein 1, GLIPR1L1, PRO7434 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 256710 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 0.18 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q6UWM5 | |
| GLIPR1L1 | |
| GLIPR1L1 Fusion Protein Ag14852 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu