Learn More
Beskrivelse
Provide leak-resistance in test tubes, centrifuge tubes and round cuvettes
- Polyethylene caps with two flexible flanges that press firmly against inside wall of tubes
- Available in seven colors for sample identification purposes
Tekniske data
Tekniske data
| Includes | 2 flexible flanges |
| Product Type | Flange Plug Cap |
| Material | Polyethylene |
| Color | Black |
| Size (English) | 0.62 in. |
| Size (Metric) | 16 mm |
| For Use With (Equipment) | 16 mm Tubes |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?