Learn More
GLRB Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 145.00 - € 410.00
Specifications
Antigen GLRB
Concentration 0.18 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
16894524
View Documents
Proteintech
15371-1-AP-20UL
20 μL
€ 145.00
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
16884524
View Documents
Proteintech
15371-1-AP-150UL
150 μL
€ 410.00
150µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
In the central nervous system (CNS), glycine-mediated inhibitory neurotransmission is essential to voluntary motor control and reflex responses. Glycine binds to glycine receptors (GlyR) in the postsynaptic neuronal membranes. GlyR, gamma-aminobutryic acid, serotonin and acetylcholine comprise an evolutionally conserved superfamily of ligand-gated ion channels. The pentameric subunit structure of GlyR consists of two types of glycosylated membrane proteins, alpha1 through alpha4 and beta, and an associated peripheral membrane protein, which combine to form a chloride-selective ion channel. In humans, the composition of the pentamer changes from alpha2 subunits in the fetal CNS to alpha1 and beta subunits in the adult CNS. Fast potentiation of GlyR by intracellular Ca2+ in the brainstem and midbrain indicate an important role for Ca2+ in modulation of glycinergic synapses.
Specifications
Specifications
GLRB
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P20781, P48167, P48168
14658, 25456, 2743
GLRB Fusion Protein Ag4429
Primary
-20°C
GLRB
0.18 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
GLRB, Glycine receptor subunit beta, glycine receptor, beta
GLRB
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Documents
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt