missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glucagon Antibody (181402) [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB1249X
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Glucagon Monoclonal antibody specifically detects Glucagon in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF
Spezifikation
| Glucagon | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 532 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF | |
| 181402 | |
| Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready | |
| glicentin-related polypeptide, GLP1, GLP-1, glucagon, glucagon-like peptide 1, glucagon-like peptide 2, GRPP | |
| Human Glucagon synthetic peptide | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, GPCR, Signal Transduction, Stem Cell Markers | |
| 2641 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur