Learn More
GLUT12 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-91944-25ul
 View more versions of this product
Product Code. 18442012
  • € 280.00 / 25µL
Description
GLUT12 Polyclonal specifically detects GLUT12 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
GLUT12
Polyclonal
Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
GLUT-12, GLUT12GLUT8Glucose transporter type 12, solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 12, solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 12
Rabbit
Affinity Purified
RUO
154091
Human
IgG
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
SLC2A12
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:PSPRFLVMKGQEGAASKVLGRLRALSDTTEELTVIKSSLKDEYQYSFWDLFRSKDNMRTR
25 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Certificates
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only