missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glutamate Receptor 6 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-98590JF646
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Glutamate Receptor 6 Polyclonal antibody specifically detects Glutamate Receptor 6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Glutamate Receptor 6 | |
| Polyclonal | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Janelia Fluor 646 | |
| EAA4, glutamate receptor 6, glutamate receptor, ionotropic, kainate 2, ionotropic kainate 2, MGC74427 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Glutamate Receptor 6 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cell Biology, GPCR, Neuroscience, Signal Transduction | |
| 2898 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur