missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glyceryl Tritridecanoate, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Glyceryl Tritridecanoate |
| CAS | 26536-12-9 |
| Purity Grade Notes | HPLC |
| Molecular Formula | C42H80O6 |
| Quantity | 2.5 g |
| Synonym | Tridecanoic Acid 1,2,3-Propanetriyl Ester, Glycerin Tritridecanoate, Glycerol tris(tridecanoate), Tritridecanoin, Tridecanoic Acid 1,1’,1’’-(1,2,3-Propanetriyl) Ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C42H80O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-40(43)46-37-39(48-42(45)36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)38-47-41(44)35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h39H,4-38H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCC |
| IUPAC Name | 2,3-di(tridecanoyloxy)propyl tridecanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 681.08 |
| Show More |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?