Learn More
Alfa Aesar™ Glycidyl 2-methoxyphenyl ether, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H61777.14
Overige gegevens : CAS : 2210-74-4 Gewicht : 0.02500kg
Aantal 25g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15448348
  • € 343.00 / 25 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 15-04-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
2210-74-4
180.203
RJNVSQLNEALZLC-UHFFFAOYSA-N
98357
COC1=CC=CC=C1OCC2CO2
C10H12O3
MFCD00190158
1-2-methoxyphenoxy-2,3-epoxypropane, guaiacol glycidyl ether, 2-2-methoxyphenoxy methyl oxirane, 2-2-methoxyphenoxy methyl oxirane, guajacol-glycidaether, 1,2-epoxy-3-o-methoxyphenoxy propane, glycidyl 2-methoxyphenyl ether, 1,2-epoxy-3-2-methoxyphenoxy propane, oxirane, 2-methoxyphenoxy methyl, guajacol-glycidaether german
2-[(2-methoxyphenoxy)methyl]oxirane
Specificatie
Glycidyl 2-methoxyphenyl ether
White
25g
C10H12O3
1-2-methoxyphenoxy-2,3-epoxypropane, guaiacol glycidyl ether, 2-2-methoxyphenoxy methyl oxirane, 2-2-methoxyphenoxy methyl oxirane, guajacol-glycidaether, 1,2-epoxy-3-o-methoxyphenoxy propane, glycidyl 2-methoxyphenyl ether, 1,2-epoxy-3-2-methoxyphenoxy propane, oxirane, 2-methoxyphenoxy methyl, guajacol-glycidaether german
COC1=CC=CC=C1OCC2CO2
180.203
180.2
98%
152°C to 158°C
41°C to 48°C
2210-74-4
MFCD00190158
RJNVSQLNEALZLC-UHFFFAOYSA-N
2-[(2-methoxyphenoxy)methyl]oxirane
98357
Solid