Learn More
Glycophorin C Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-97086C
Product Code. 18193380
  • € 415.00 / 0.10mL
Description
Glycophorin C Polyclonal specifically detects Glycophorin C in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Glycophorin C
Polyclonal
50 mM Sodium Borate
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
DyLight 650
CD236, CD236 antigen, CD236R, GE, GLPC, glycoconnectin, glycophorin C (Gerbich blood group), glycophorin-C, glycophorin-D, Glycoprotein beta, GPCMGC126191, GPD, GYPD, MGC117309, MGC126192, PAS-2, PAS-2', Sialoglycoprotein D
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Glycophorin C (NP_002092.1; Met1-Met57).
0.1 mL
Cancer, Signal Transduction
2995
Store at 4°C in the dark.
IgG
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.