Learn More
Novus Biologicals™ GM-CSF Antibody (namilumab), Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals™ NBP3-28668-1mg
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 30046459
  • € 920.00 / 1mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
GM-CSF Monoclonal antibody specifically detects GM-CSF in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
GM-CSF
Monoclonal
Unconjugated
P04141
Human
Protein A purified
RUO
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
IgG1
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
namilumab
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), Colony-stimulating factor, CSF, GM-CSF, GMCSFgranulocyte-macrophage colony-stimulating factor, granulocyte-macrophage colony stimulating factor, MGC131935, MGC138897, molgramostin, sargramostim
CSF2/ GM-CSF
1 mg
Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Immunology
1437
Human
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.