Learn More
GM130/GOLGA2 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-53420C
Produktkode 18201240
  • € 568.00 / 0.10mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
GM130/GOLGA2 Polyclonal specifically detects GM130/GOLGA2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
GM130/GOLGA2
Polyclonal
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
130 kDa cis-Golgi matrix protein, GM130 autoantigen, GM130Golgi matrix protein GM130, golgi autoantigen, golgin subfamily a, 2, golgin A2, Golgin subfamily A member 2, golgin-95, MGC20672, SY11 protein
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
Human, Mouse
IgG
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
DyLight 650
50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
GOLGA2
Partial recombinant human GM130/GOLGA2 protein (amino acids 528-606). [UniPro Q08379]
0.1 mL
Cellular Markers, Golgi Apparatus Markers
2801
Store at 4C in the dark.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
For Research Use Only