Learn More
GNAS Monoclonal Antibody (OTI7D7), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA809326
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17541424
  • € 540.87 / 100µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Mutations in GNAS gene result in pseudohypoparathyroidism type 1a, pseudohypoparathyroidism type 1b, Albright hereditary osteodystrophy, pseudopseudohypoparathyroidism, McCune-Albright syndrome, progressive osseus heteroplasia, polyostotic fibrous dysplasia of bone, and some pituitary tumors. This gene has a highly complex imprinted expression pattern. It encodes maternally, paternally, and biallelically expressed proteins which are derived from alternatively spliced transcripts with alternate 5′ exons. Each of the upstream exons is within a differentially methylated region, commonly found in imprinted genes. However, the close proximity (14 kb) of two oppositely expressed promoter regions is unusual. In addition, one of the alternate 5′ exons introduces a frameshift relative to the other transcripts, resulting in one isoform which is structurally unrelated to the others. An antisense transcript exists, and may regulate imprinting in this region. Mutations in this gene result in pseudohypoparathyroidism type 1a (PHP1a), which has an atypical autosomal domit inheritance pattern requiring maternal transmission for full penetrance. Other transcript variants including four additional exons have been described; however, their full length sequences have not been determined.
Spezifikation
Spezifikation
GNAS
Monoclonal
Unconjugated
GNAS
AHO, C20orf45, GNAS1, GPSA, GSA, GSP, NESP, PITA3, POH, SCG6, SgVI
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
2778
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
OTI7D7
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
P84996
GNAS
Full length human recombit protein of human GNAS produced in HEK293T Cell.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2a
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt