Learn More
C18orf8, Goat, Polyclonal Antibody, Abnova™
Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of C18orf8.
Brand:  Abnova PAB7281.100ug
Product Code. 16090368
  • € 503.00 / 100µg
Description
Sequence: C-DKLNHEYKKYLDAEQ
Specifications
Specifications
C18orf8
Polyclonal
Unconjugated
ELISA (1:32000) Western blot (1-3 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
C18orf8
FLJ23453/HsT2591/MIC1
Goat
Antigen affinity purification
RUO
29919
Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ELISA, Western Blot
0.5 mg/mL
Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of C18orf8.
In Tris saline, pH 7.3 (0.5% BSA, 0.02% sodium azide)
NP_0.37458.3
C18orf8
A synthetic peptide corresponding to internal region of human C18orf8.
100 μg
Primary
Human
Liquid
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only