missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Goat anti-Chicken IgA Heavy Chain Secondary Antibody, PerCP, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NB7281PCP
This item is not returnable.
View return policy
Description
IgA Heavy Chain Polyclonal antibody specifically detects IgA Heavy Chain in Chicken samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
| IgA Heavy Chain | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Chicken IgA | |
| 1 mL | |
| Secondary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| PerCP | |
| Goat | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Chicken | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido