Learn More
Goat anti-Donkey IgG whole molecule,Polyclonal Secondary Antibody, Abnova™
Brand:  Abnova PAB9194.2mL
Produktkod. 16284620
  • € 255.00 / 2mL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
Goat anti-Donkey IgG whole molecule
Polyclonal
Goat anti-donkey IgG recognizes donkey IgG whole molecule. This secondary antibody was purified using delipidation and defibrination.
Lyophilized from 10mM KH2PO4, 150mM NaCl, pH 7.2 (0.01% sodium azide)
Donkey IgG whole molecule
2 mL
Donkey
Lyophilized
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
The optimal working dilution should be determined by the end user.
Goat
This product was prepared from monospecific antiserum by a delipidation and defibrination. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against donkey IgG and donkey serum.
Secondary
Store at 4°C on dry atmosphere. After reconstitution with 2mL of deionized water store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only