Learn More
Invitrogen™ Goat anti-Human IgG, IgM, IgA (H+L) Secondary Antibody, FITC
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marca:  Invitrogen™ A18848
Codice prodotto. 15440814
  • € 149.00 / 2mg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The sensitivity of each lot of antibody is confirmed using ELISA. The specificity of each lot of antibody is confirmed by immunoelectrophoresis (IEP).
Anti-Human secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for human immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Human IgG, IgM, IgA (H+L)
Polyclonal
FITC
Goat
Affinity chromatography
RUO
Human
Secondary Antibody
IgG
Flow Cytometry, Immunocytochemistry
1.5 mg/mL
PBS with 1% BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.8
Human IgG/IgA/IgM.
2 mg
Secondary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. Store in the dark.
Liquid
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato