Learn More
Goat anti-Monkey IgM Heavy Chain Secondary Antibody, Texas Red, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-73560
Product Code. 18218704
  • € 380.00 / 1mg
Description
IgM Heavy Chain Polyclonal antibody specifically detects IgM Heavy Chain in Monkey samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
IgM Heavy Chain
Polyclonal
Texas Red
Constant region of heavy chain of IgM, Ig Mu Chain C Region BOT, Ig Mu Chain C Region GAL, Ig Mu Chain C Region OU, immunoglobulin heavy constant mu, Immunoglobulin mu chain
Goat
Affinity Purified
RUO
3507
Reconstitute with 1.0 ml deionized water (or equivalent).
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, ELISA
LYOPH
Western Blot, Flow Cytometry 1:500 - 1:2500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:1000 - 1:5000, Fluorophore-linked immunosorbent assay 1:10000 - 1:50000
IGHM
Monkey IgM u (mu) heavy chain
1 mg
Secondary
No reaction was observed against other monkey heavy or light chain proteins.
Monkey
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only