missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Goat anti-Mouse IgG Fc Secondary Antibody, PE, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-61925PE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IgG Fc Polyclonal antibody specifically detects IgG Fc in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Spezifikation
| IgG Fc | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Mouse IgG | |
| 0.5 mL | |
| Secondary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| PE | |
| Goat | |
| Antigen Affinity-purified | |
| RUO | |
| Mouse | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur