Learn More
Goat anti-Rat IgG Fc Secondary Antibody, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-62582
Product Code. 18625787
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 275.00
    € 259.35 / 2mg
    Save € 15.65
    5% Off
Description
IgG Fc Polyclonal antibody specifically detects IgG Fc in Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
IgG Fc
Polyclonal
Western Blot 1:2000 - 1:10000, ELISA 1:20000 - 1:100000, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:5000
Goat
Immunogen affinity purified
RUO
Secondary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Unconjugated
0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Rat IgG F(c) fragment
2 mg
Adaptive Immunity, Immunology
Rat
Purified
Documents
Product Certifications
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt