missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Goat anti-Rat IgG2a Secondary Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-68486G
This item is not returnable.
View return policy
Description
IgG2a Polyclonal antibody specifically detects IgG2a in Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Specifications
| IgG2a | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat IgG2a | |
| 0.5 mL | |
| Secondary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA | |
| DyLight 488 | |
| Goat | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Rat | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering