Learn More
Goat anti-Rat IgM (H+L) Secondary Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-68494V
Produktkode 30231702
  • € 519.00 / 0.50mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
IgM (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgM (H+L) in Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
IgM (H+L)
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rat IgM
0.5 mL
Secondary
Store at 4°C in the dark.
IgG
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
DyLight 405
Goat
Affinity purified
RUO
Rat
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.