Learn More
SERPINI2, Goat, Polyclonal Antibody, Abnova™
Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of SERPINI2.
Brand:  Abnova PAB6764.100ug
Artikelnummer. 16019927
  • € 503.00 / 100µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the serine protease inhibitor (serpin) superfamily made up of proteins which play central roles in the regulation of a wide variety of physiological processes, including coagulation, fibrinolysis, development, malignancy and inflammation. The gene product may have a role in a growth-control, possibly growth-suppressing pathway and, when impaired, may be involved in pancreatic carcinogenesis. The protein is a member of the plasminogen activator inhibitor-1 family, a subset of the serpin superfamily whose members act as tissue-specific tPA inhibitors. Two alternatively spliced transcript variants encoding distinct protein isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq
Sequence: C-KGDWKQKFRKEDTQ
Spezifikation
Spezifikation
SERPINI2
Polyclonal
Unconjugated
ELISA (1:64000) Western Blot (0.3-1 ug/mL) Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (3 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
SERPINI2
SERPINI2
A synthetic peptide corresponding to internal region of human SERPINI2.
100 μg
Primary
This antibody is expected to recognize both reported isoforms (NP_006208.1, NP_00101230.3.1).
Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ELISA, Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
0.5 mg/mL
Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of SERPINI2.
In Tris saline, pH 7.3 (0.5% BSA, 0.02% sodium azide)
MEPI/PANCPIN/PI14/TSA2004
Goat
Antigen affinity purification
RUO
5276
Human
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only