Learn More
TRIP6, Goat, Polyclonal Antibody, Abnova™
Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of TRIP6.
Marca:  Abnova PAB18589.100ug
Codice prodotto. 16053197
  • € 503.00 / 100µg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This gene is a member of the zyxin family and encodes a protein with three LIM zinc-binding domains. This protein localizes to focal adhesion sites and along actin stress fibers. Recruitment of this protein to the plasma membrane occurs in a lysophosphatidic acid (LPA)-dependent manner and it regulates LPA-induced cell migration. Alternatively spliced variants which encode different protein isoforms have been described; however, not all variants have been fully characterized. [provided by RefSeq
Sequence: C-SHGVLQHTQGLP
Specifica
Specifica
TRIP6
Polyclonal
Unconjugated
ELISA (1:16000) Western Blot (1-3 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
TRIP6
TRIP6
A synthetic peptide corresponding to amino acids at internal region of human TRIP6.
100 μg
Primary
Human
Liquid
ELISA, Western Blot
0.5 mg/mL
Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of TRIP6.
In 0.5mg/mL Tris saline, pH 7.3 (0.02% sodium azide, 0.5% BSA)
MGC10556/MGC10558/MGC29959/MGC3837/MGC4423/OIP1/ZRP-1
Goat
Antigen affinity purification
RUO
7205
Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only