Learn More
UBR4, Goat, Polyclonal Antibody, Abnova™
Description
Sequence: C-NTTRATSREEKNLQ
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | UBR4 |
| Applications | ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.5 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Description | Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of UBR4. |
| Dilution | ELISA (1:128000) The optimal working dilution should be determined by the end user. |
| Formulation | In Tris saline, pH 7.3 (0.5% BSA, 0.02% sodium azide) |
| Gene | UBR4 |
| Gene Alias | FLJ41863/KIAA0462/KIAA1307/RBAF600/ZUBR1/p600 |
| Visa mer |
For Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?