Learn More
GOLM1 Antibody (OTI4B12), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-71916CL1
Product Code. 30145291
  • € 1150.00 / 0.10mL
Description
GOLM1 Monoclonal antibody specifically detects GOLM1 in Human,Monkey,Primate samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),CyTOF,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
GOLM1
Monoclonal
CoraFluor 1
bA379P1.3, FLJ23608, golgi membrane protein 1, Golgi membrane protein GP73, Golgi phosphoprotein 2C9orf155, golgi protein, 73-kD, GOLPH2 FLJ22634, GP73, GP73 chromosome 9 open reading frame 155, PSEC0257
Full length human recombinant protein of human GOLM1(NP_808800) produced in HEK293T cell.
0.1 mL
Golgi Apparatus Markers, Signal Transduction
51280
Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
IgG1
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
OTI4B12
PBS
Mouse
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human, Monkey, Primate
Purified
Product Content Correction
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato