Learn More
Gosselin™ Pocket ZIP Bags
Product Code. 11723254
Click to view available options
Color:
Blue
Natural
Yellow
Length (Metric):
170 mm
220 mm
300 mm
Packungsgröße:
Pack of 1000
Artikelnummer. 11723254
Marke: Gosselin™ SP218
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Provides an excellent transport and storage option for solid samples. Gosselin™ Pocket ZIP Bags are nonsterile and manufactured from PE plastic.
  • Quick closure system
  • Single or double pocket
  • Available in a range of colors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Color Natural
For Use With (Application) Used in collection and transportation of solid samples and tubes
Material Polyethylene
Thickness (Metric) 50 μm
Quantity 4000 Carton
Length (Metric) 170 mm
Width (Metric) 125 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt