Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated SAMHD1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech CL488-12586-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 30237689
  • € 140.00 / 20µL
Description
The SAMHD1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human SAMHD1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The SAMHD1 antibody has been validated for the following applications: IF/ICC analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Specifications
Specifications
SAMHD1
Polyclonal
CoraLite Plus 488
Rabbit
Antigen affinity purification
RUO
25939
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Conjugated Antibody
IgG
Immunocytochemistry/Immunofluorescence
1000 μg/mL
DCIP; HDDC1; MOP-5; SBBI88
Recombinant Protein
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
64-72 kDa
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt