Learn More
GOT2 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
€ 145.00 - € 410.00
Tekniske data
Antigen GOT2
Clone 1B6C6
Concentration 1000 μg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Classification Monoclonal
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Quantity Pris Mængde & tilgængelighed  
Produktkode Brand Quantity Pris Mængde & tilgængelighed  
30237688
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
67738-1-IG-20UL
20 μL
€ 145.00
20µL
Se alternative produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
30233627
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
67738-1-IG-150UL
150 μL
€ 410.00
150µL
Se alternative produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
The GOT2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human GOT2. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig, chicken antigen. The GOT2 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Tekniske data
Tekniske data
GOT2
1000 μg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
2806
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C.
1B6C6
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat, Pig, Chicken
FLJ40994; KAT4; KATIV; mitAAT
IgG1
Protein G purification
Monoclonal Antibody
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.