Learn More
GP2 Antibody (rGP2/8617), HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-24052H
Product Code. 18695364
  • € 679.00 / 0.10mL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
GP2 Monoclonal antibody specifically detects GP2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
GP2
Monoclonal
HRP
DKFZp779K0533, glycoprotein 2 (zymogen granule membrane), pancreatic secretory granule membrane major glycoprotein GP2, pancreatic zymogen granule membrane associated protein GP2, Pancreatic zymogen granule membrane protein GP-2, ZAP75
Recombinant fragment of human GP2 protein (around aa 35-179) (exact sequence is proprietary)
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
rGP2/8617
PBS
Mouse
Protein A or G purified
RUO
2813
Store at 4°C in the dark.
IgG1 κ
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.