Learn More
Invitrogen™ GP2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ PA542593
Codice prodotto. 15525572
  • € 520.00 / 100µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Peptide sequence: SLQAALQPIV SSLNVSVDGN GEFIVRMALF QDQNYTNPYE GDAVELSVES Sequence homology: Cow: 79%; Horse: 92%; Human: 100%; Mouse: 92%; Pig: 79%; Rat: 92%.
GP2 is component of pancreatic secretory (zymogen) granule. The exact function of GP2 remains unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
GP2
Polyclonal
Unconjugated
GP2
2310037I18Rik; AV060639; glycoprotein 2; glycoprotein 2 (zymogen granule membrane); glycoprotein 80; GP2; gp80; Pancreatic secretory granule membrane major glycoprotein GP2; pancreatic zymogen granule membrane associated protein GP2; pancreatic zymogen granule membrane protein GP-2; secretory (zymogen) granule membrane glycoprotein GP2; ZAP75; zymogen granule membrane glycoprotein 2
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
2813
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
P55259
GP2
Synthetic peptide directed towards the middle region of human GP2.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato