Learn More
GPC1 Monoclonal Antibody (OTI3G9), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA812434
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17506874
  • € 540.87 / 100µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Cell surface heparan sulfate proteoglycans are composed of a membrane-associated protein core substituted with a variable number of heparan sulfate chains. Members of the glypican-related integral membrane proteoglycan family (GRIPS) contain a core protein anchored to the cytoplasmic membrane via a glycosyl phosphatidylinositol linkage. These proteins may play a role in the control of cell division and growth regulation.
Spécification
Spécification
GPC1
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
P35052
GPC1
Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 24-530 of human GPC1 produced in HEK293T cell.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Western Blot
OTI3G9
Unconjugated
GPC1
glypican
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
2817
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.