Learn More
Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 320 Finned Plugs
Product Code. 10575674
Click to view available options
Diameter (Metric) Outer:
18 mm
20 mm
32 mm
34 mm
38 mm
40 mm
48 mm
50 mm
55 mm
70 mm
76 mm
102 mm
703 mm
Height (Metric):
15 mm
19 mm
22 mm
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 25
Pack of 50
Product Code. 10575674
Brand: Poeppelmann™ 32000700000
Only null left
Add to basket
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Featuring ribs on the shake to provide a secure fit even with varying tube tolerances. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 320 Finned Plugs are manufactured from black PE-LLD plastic.
  • Solid design for increased demands
  • Acc. with DIN EN 10220, DIN EN 10255 and DIN EN ISO 1127
  • High visual appeal due to grainded top surface finish and chamfered edges
Spezifikation
Certifications/Compliance DIN EN 10220, DIN EN 10255 and DIN EN ISO 1127th
Diameter (Metric) Outer 70 mm
Product Type Ribbed Closure Plug
For Use With (Application) For high loading capacity
Height (Metric) 22 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt