missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poeppelmann™ GPN 720 Series Yellow LDPE Screw Plug
Click to view available options
Diameter (Metric) Outer:
16.5mm
22.5mm
Dimensione della confezione:
Pack of 100
Pack of 50
Specifica
Specifica
| Diameter (Metric) Outer | 16.5mm |
| Closure Size | 1/2 - 14 NPT |
| Product Type | Screw Plug |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto