Learn More
Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 800 Screw Caps
Código de producto. 10237714
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (Metric) Outside:
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
21 mm
25 mm
27 mm
30 mm
32 mm
33 mm
34 mm
34.5 mm
38 mm
39 mm
40 mm
44 mm
50 mm
53 mm
55 mm
56 mm
60 mm
68 mm
Length (Metric):
9 mm
13 mm
13.5 mm
15.5 mm
16 mm
17 mm
19 mm
20 mm
21.5 mm
26 mm
30 mm
Includes:
1 5/16 - 12 Unthreaded
1 7/8 - 12 Unthreaded
7/8 - 14 UNF Threads
G 1 1/2 Threads
G 1 Threads
G 1/4 Threads
G 1/8 Threads
G 2 Threads
G 3/4 Threads
G 3/8 Threads
M 12 x 1 Threads
M 12 x 1.5 Threads
M 16 Threads
M 20 x 1.5 Threads
M 24 x 1.5 Threads
M 25 x 1.5 Threads
M 26 x 1.5 Threads
M 28 x 1.5 Threads
M 30 x 2 Threads
M 36 x 1.5 Threads
M 36 x 2 Threads
M 42 x 2 Threads
M 45 x 2 Threads
M 52 x 2 Threads
M 8 Threads
missing translation for 'unitSize'
Pack of 100
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10237714
missing translation for 'mfr': Poeppelmann™ 80036150000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Features easy-to-grip external rib for easy mounting and removal by hand. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 800 Screw Caps are manufactured from yellow PE-HD plastic.
  • With metric threads
  • Resistant to alcohol and weak acids/alkalis
  • Suitable for a variety of different thread types
Especificaciones
Color Yellow
For Use With (Application) Suitable for a variety of different thread types
Includes M 36 x 1.5 Threads
Length (Metric) 19 mm
Quantity 100/Pk.
Size (Metric) O.D. x H: 44 x 19 mm, M 36 x 1.5 Thread Type
Diameter (Metric) Outside 44 mm
Material HDPE
Type Screw Cap
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado