Learn More
GPNMB Monoclonal Antibody (OTI8A10), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Origene Technologies TA807721
Encompass_Preferred
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 17528453
  • € 540.87 / 100µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The protein encoded by this gene is a type I transmembrane glycoprotein which shows homology to the pMEL17 precursor, a melanocyte-specific protein. GPNMB shows expression in the lowly metastatic human melanoma cell lines and xenografts but does not show expression in the highly metastatic cell lines. GPNMB may be involved in growth delay and reduction of metastatic potential. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Specifica
Specifica
GPNMB
Monoclonal
Unconjugated
GPNMB
HGFIN, NMB
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
10457
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
OTI8A10
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q14956
GPNMB
Full length human recombit protein of human GPNMB produced in HEK293T cell.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2a
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato