Learn More
GPR126 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 145.00 - € 410.00
Specifications
Antigen GPR126
Applications Immunohistochemistry, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
16897744
View Documents
Proteintech
17774-1-AP-20UL
20 μL
€ 145.00
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
16887744
View Documents
Proteintech
17774-1-AP-150UL
150 μL
€ 410.00
150µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
The GPR126 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human GPR126. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The GPR126 antibody has been validated for the following applications: IHC, ELISA analysis.
Specifications
Spezifikation
GPR126
Polyclonal
Rabbit
57211
Primary
Immunohistochemistry, ELISA
Unconjugated
Human, Rat, Mouse
IgG
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt