Learn More
GPR180 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 216.00 - € 326.00
Specifications
Antigen GPR180
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18622892
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-97730-100ul
100 μg
€ 326.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
18606804
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-97730-50ul
50 μg
€ 216.00
50µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
GPR180 Polyclonal antibody specifically detects GPR180 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
GPR180
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
G protein-coupled receptor 180, integral membrane protein GPR180, intimal thickness related receptor, ITRIntimal thickness-related receptor
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human GPR180 fragment.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.0)
160897
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado