Description
Specific activity - 278 U/mg protein
Spécification
Spécification
| For Use With (Application) | Bioactivity |
| Gene ID (Entrez) | 2875 |
| Molecular Weight (g/mol) | MolecularWeight-theroretical: 100 kDa |
| Quantity | 1000 U |
| Storage Requirements | Store at -20°C. |
| Gene Alias | AAT1alanine aminotransferase 1, ALT1, ALT1EC 2.6.1.2, Glutamate pyruvate transaminase 1, glutamic-alanine transaminase 1, Glutamic--alanine transaminase 1, glutamic-pyruvate transaminase (alanine aminotransferase), Glutamic--pyruvic transaminase 1, GPT1GPT 1 |
| Gene Symbol | GPT |
| Reconstitution | Reconstitue with sterile deionised water or dilute buffer. |
| Research Category | metabolism |
| Purity or Quality Grade | >75% |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?