Learn More
Grancalcin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 280.00 - € 540.75
Specifications
Antigen Grancalcin
Dilution Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Produkte 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
18405091
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-89786-25ul
25 μL
€ 280.00
25µL
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
18293697
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-89786
0.1 mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
€ 572.00
€ 540.75 / 0.10mL
Save € 31.25
5% Off
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Grancalcin Polyclonal specifically detects Grancalcin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
Grancalcin
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human
EF-hand calcium-binding protein, grancalcin, EF-hand calcium binding protein, grancalcin, penta-EF-hand protein
GCA
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Polyclonal
Rabbit
Signal Transduction
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
25801
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:ALNAWKENFMTVDQDGSGTVEHHELRQAIGLMGYRLSPQTLTTIVKRYSKNGRIFFDDY
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt