Learn More
Granzyme B Mouse anti-Human, FITC, Clone: GB11, BD
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  BD Biosciences 561998
 View more versions of this product
Product Code. 15821549
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 67.45
    € 66.95 / Each
    Save € 0.50
    0.74% Off
Description
The GB11 antibody specifically reacts with human granzyme B, a serine protease of approximately 32 kDa. Granzyme B is stored in the granules of cytotoxic T lymphocytes and NK cells along with the pore-forming protein perforin. In the classic model of target cell lysis, perforins create holes in the target cell membrane allowing entrance of granzymes. Granzyme B has been shown to act on specific substrates including caspase-3, -7, -9, and -10 which in turn give rise to enzymes that mediate apoptosis. Granzyme B may also be involved in the hydrolysis of extracellular matrix components. Detectable levels of granzyme B have been detected in sera from healthy volunteers. The immunogen used to generate the GB11 hybridoma was human granzyme B isolated from an NK cell line.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Granzyme B
Monoclonal
FITC
Mouse
Affinity Purified
RUO
Human
IgG1 κ
Flow Cytometry
GB11
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Human Granzyme B
25 Tests
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Documents
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only.