Learn More
Invitrogen™ Granzyme K Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ PA5100743
Codice prodotto. 16667224
  • € 494.00 / 100µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Antibody detects endogenous levels of total Granzyme K.
Granzyme K (GrK) belongs to a family of trypsin-like serine proteases localised in the cytotoxic granules of activated T cells and NK cells. It encodes a 28 kDa serine protease whose gene is located on chromosome 5q11-12 close to the granzyme A-encoding gene. Like granzyme A, it has a trypsin-like specifity cleaving at the basic residues arginine and lysine. Granzyme K triggers rapid cell death independently of caspase activation with single-stranded DNA nicks and is primarily expressed in thymus, lung, spleen and peripheral blood leukocytes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Granzyme K
Polyclonal
Unconjugated
GZMK
Fragmentin-3; granzyme 3; granzyme K; granzyme K (granzyme 3; tryptase II); granzyme K (serine protease, granzyme 3; tryptase II); granzyme-3; GrK; GZMK; NK-Tryp-2; NK-tryptase-2; RNK-Tryp-2; TRYP2; tryptase II
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
14945, 29165, 3003
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
O35205, P49863, P49864
GZMK
A synthesized peptide derived from human GZMK(Accession P49863), corresponding to amino acid residues A65-N115.
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato