Learn More
Alfa Aesar™ Graphite powder, synthetic, APS 7-11 micron, 99%
Merk:  Alfa Aesar™ 046304.30
Overige gegevens : CAS : 7782-42-5 Gewicht : 0.25000kg Transport : UN number : 1325 Chem class : 4.1 Pack group : III
Aantal 250g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447165
  • € 47.30 / 250 gram
Op voorraad 3
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7782-42-5
12.011
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
5462310
carbon
C
MFCD00144065
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
CHEBI:27594
[C]
Specificatie
Graphite powder
APS 7 to 11 Micron
Synthetic
C
UN1325
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
carbon
5462310
Powder
Odorless
250g
7782-42-5
MFCD00144065
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
[C]
12.011
CHEBI:27594
99%