Learn More
GRASP65 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-38297-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 30226812
  • € 550.00 / 100µL
Description
GRASP65 Polyclonal antibody specifically detects GRASP65 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
GRASP65
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:100
Golgi peripheral membrane protein p65, Golgi phosphoprotein 5MGC118897, golgi reassembly stacking protein 1, 65kDa, Golgi reassembly-stacking protein 1, Golgi reassembly-stacking protein of 65 kDa, GRASP65MGC118894, P6565 kDa
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 221-440 of human GRASP65 (NP_114105.1).,, Sequence:, ALPLGAPPPDALPPGPTPEDSPSLETGSRQSDYMEALLQAPGSSMEDPLPGPGSPSHSAPDPDGLPHFMETPLQPPPPVQRVMDPGFLDVSGISLLDNSNASVWPSLPSSTELTTTAVSTSGPEDICSSSSSHERGGEATWSGSEFEVSFLDSPGAQAQADHLPQLTLPDSLTSAASPEDGLSAELLEAQAEEEPASTEGLDTGTEAEGLDSQAQISTTE
100 μL
Golgi Apparatus Markers
64689
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato