Learn More
Fisherbrand™ Gravity Convection Microbiological Incubator
Ideal incubator for basic incubation applications and heated storage
€ 1190.00 - € 2315.00
Specificatie
Convectietype Gravity
Weergave Digital
Materiaal Stainless steel
Aantal legplaten 2
Type plug UK and EU
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15895901 Bekijk documenten Fisherbrand™
75 L € 1190.00
1 stuk Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
onze contactgegevens 020 4877000
Toevoegen aan winkelmandje
15815911 Bekijk documenten Fisherbrand™
117 L € 1670.00
1 stuk Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
onze contactgegevens 020 4877000
Toevoegen aan winkelmandje
15835911 Bekijk documenten Fisherbrand™
194 L € 2315.00
1 stuk Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
onze contactgegevens 020 4877000
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Ideal for microbiological incubation and heated storage
  • Maximum temperature 75°C
  • Single set point digital control
  • Inner glass door for minimal disturbance while viewing samples
  • Stackable, no tools or kit required
  • Access port standard
  • Stainless steel interior
  • Two year parts and labor warranty
  • CE marked
  • Two perforated stainless steel shelves included as standard
  • Extra shelves also available
Specificatie
Specificatie
Gravity
Stainless steel
UK and EU
Ambient +7° to 75°C
Digital
2
230 V, 50/60 Hz
2 Year, Parts and Labor