Learn More
GRB7 Antibody (OTI6H2), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP3-44930-100ul
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 30306677
  • € 550.00 / 100µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
GRB7 Monoclonal antibody specifically detects GRB7 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
GRB7
Monoclonal
Unconjugated
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Mouse
>95%
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG2b
Immunohistochemistry, Western Blot
OTI6H2
Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:2000
B47, Epidermal growth factor receptor GRB-7, GRB7 adapter protein, growth factor receptor-bound protein 7
Full length human recombinant protein of human GRB7 (NP_005301) produced in E.coli.
100 μL
Breast Cancer, Cancer, Extracellular Matrix
2886
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Purified
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni